Learn More
Solution de ruthénium pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HCL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12917413 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12917413 100 mL 100mL
12907413 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12917413 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 648 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.30€
    81.82€ / 100mL
    Économisez 8.48€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7440-18-8
Formule moléculaire Ru
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
Numéro MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clé InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nom IUPAC Ruthénium
SMILES [Ru]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium
Conditionnement Flacon
Concentration 10 mg/L
Solvent or Matrix Chlorure d’hydrogène
Quantité 100 mL