Learn More
Solution étalon de ruthénium pour AAS, 1 mg/ml de Ru dans 5 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10266440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10266440 100 ml 100mL
11964081 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10266440 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.25€
    52.50€ / 100mL
    Économisez 3.75€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-18-8 | Molecular Formula: Ru | Molecular Weight: 101.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Ru in 5% HCl
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-18-8, 7647-01-0, 7732-18-5
Densité 1.0200g/mL
Gravité spécifique 1.02
Forme physique Solution
Formule moléculaire Ru
Concentration 990 to 1010 μg/mL of Ru(3+) in 10−20% HCl
Numéro MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Couleur Jaune à marron
Point de fusion -25.0°C
Point d’ébullition 107.0°C
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru]
Nom IUPAC Ruthénium
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
CID PubChem 23950
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:30682
Poids de la formule 101.07
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ruthenium atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.