Learn More
Tétroxyde de ruthénium, solution à 0,5 % en poids dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10258703 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
Code produit. 10258703
Marque: Thermo Scientific Acros 389000100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium tetroxide
CAS 20427-56-9, 7732-18-5
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 mL
Formule moléculaire O4Ru
Formule linéaire RuO4
Numéro MDL MFCD00074857
Merck Index 15, 8435
Synonyme ruthenium tetroxide, ruthenium tetraoxide, unii-97e960g9rp, ruthenium viii oxide, ruthenium oxide ruo4, sodium perruthenate, ruthenium oxide ruo4 , t-4, ruo4, 51429-86-8 tri-hydrochloride salt
Clé InChI GJFMDWMEOCWXGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ru](=O)(=O)=O
Nom IUPAC tétraoxoruthénium
Poids moléculaire (g/mol) 165.07
CID PubChem 119079
Poids de la formule 165.07
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 % (typically)
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1
Densité 1.0000g/mL