missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ruxolitinib, MedChemExpress

Code produit. p-200100812
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16494027

Marque: Medchem Express HY50856

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Ruxolitinib (INCB18424) is a potent and selective JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM and 2.8 nM in cell-free assays, and has 130-fold selectivity for JAK1/2 over JAK3. Ruxolitinib induces autophagy and kills tumor cells through toxic mitophagy.

Ruxolitinib (INCB18424) is a potent and selective JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM and 2.8 nM in cell-free assays, and has 130-fold selectivity for JAK1/2 over JAK3. Ruxolitinib induces autophagy and kills tumor cells through toxic mitophagy.

Spécification

Nom chimique ou matériau Ruxolitinib
Forme physique Powder
CAS 941678-49-5
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H18N6
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme INCB18424
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.40 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N#CC[C@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=C4C=CNC4=NC=N3)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 306.37
Poids de la formule 306.37
Pourcentage de pureté 95.37%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis