Learn More
IKA™ RV 10 digital pro V, Complete Package
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7250575 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17893454
Marque: IKA™ 0010011963
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The RV 10 digital pro V Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup.
  • The package includes the RV 10 digital V rotary evaporator, the HB digital heating bath, a highly efficient vertical glass condenser set, the VACSTAR digital vacuum pump with VC 10 lite vacuum controller, and the RC 2 lite recirculating chiller.
  • All the necessary components and connections for operation are included in the package.
  • The RV 10 digital is a robust and reliable lab companion with fast heat-up times and sophisticated safety features, including an automated lift-out function and adjustable temperature circuits.
  • The VACSTAR digital vacuum pump achieves a minimum vacuum of 2 mbar and is controlled by the supplied VC 10 lite vacuum controller.
  • The RC 2 lite recirculating chiller is compact, easy to clean, and environmentally friendly thanks to the natural refrigerant R290.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profondeur (métrique) 440 mm
Description Motorized lift with safety-stop function
Hauteur (métrique) 430 mm
Poids (métrique) 82.3 kg
Tension 220/240 V
Largeur (métrique) 500 mm
Vitesse 5 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 180°C
Surface de refroidissement 1600 cm²
Comprend RV 10 digital V, VC 10 lite, VACSTAR digital, VC 10.400 Stand, RC 2 lite, RV 10.5005 Set of hoses, PC 1.3 Cable
Puissance 1954 W
Type de condenseur Vertical Condenser
Indice IP IP20
Capacité de chauffe (impériale) 1300 W
Garantie 2+3 Years Warranty
Type Distilling Rotary Evaporator
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon UE