Learn More
IKA™ RV 8 pro V Complete
GREENER_CHOICE
Code produit. 17803464 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17803464
Marque: IKA™ 0010011411
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The RV 8 pro V Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup.
  • Includes the RV 8 V rotary evaporator, HB digital heating bath, vertical glass condenser set with 1 L receiver and evaporator flask, VACSTAR digital vacuum pump with VC 10 lite vacuum controller, and the RC 2 lite recirculating chiller.
  • All components and connections required for operation are included.
  • The RV 8 is the manual basic model in the family of IKA rotary evaporators, suitable for various industries and applications.
  • The vertical condenser is designed for efficient use of the cooling surface.
  • The VACSTAR digital vacuum pump achieves a minimum vacuum of 2 mbar and is controlled by the VC 10 lite vacuum controller.
  • The RC 2 lite recirculating chiller has a strong 400 watt cooling capacity and is designed for simple cooling tasks down to -10°C.
  • It has a mesh filter made of stainless steel for easy cleaning and uses the environmentally friendly refrigerant R290.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Profondeur (métrique) 345 mm
Description Manual spring lift handling with integrated safety lift-out function
Hauteur (métrique) 490 mm
Poids (métrique) 76,3 kg
Tension 100/240 V
Largeur (métrique) 510 mm
Vitesse 5 à 300 tr/min
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 180°C
Surface de refroidissement 1600 cm²
Comprend RV 8 V, VC 10 lite, RV 8.3 Stand pole, VACSTAR digital, RC 2 lite, RV 10.5005 Set of hoses, PC 1.3 Cable
Puissance 1954 W
Type de condenseur Vertical Condenser
Indice IP IP20
Capacité de chauffe (impériale) 1300 W
Garantie 2+3 Years Warranty
Type Distilling Rotary Evaporator
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon UE