Learn More
IKA™ Évaporateur rotatif RV 8 V-C
Un évaporateur à rotation manuelle de base destiné aux industries chimiques, pharmaceutiques et biotechnologiques.
3725.00€
Spécification
Poids (métrique) | 15,5 kg |
---|---|
Tension | 100/240 V, tension CC : 24 V |
Capacité (métrique) | 3 L |
Vitesse | de 5 à 300 min.-1 |
Plage de températures (métrique) | Ambiante jusqu’à 180°C |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15867631
|
IKA™
0010003485 |
Prise EU |
3725.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation dans un vaste champ d’applications :
- Produits chimiques
- Produits pharmaceutiques
- Biotechnologie
- Recherche et développement
- Fabrication
- Assurance qualité
- Grâce aux guides en verre spécialement conçus, le condenseur vertical avec revêtement rend l’utilisation de la surface de refroidissement de 1500 cm² extrêmement efficace.
- Les affichages numériques pour la vitesse et la température du bain de chauffage permettent un contrôle optimal de tous les procédés de distillation.
- Fonction d’extraction de sécurité intégrée en cas de coupure de courant
- Bain chauffant eau/huile avec poignées de transport
- Bouton de verrouillage pour fixer la température du bain chauffant
- Panneau d’affichage noir et blanc clairement lisible, recouvert de verre
- Mécanisme de verrouillage : l’indicateur rouge indique la position déverrouillée du tube de vapeur
- Levage manuel pour un positionnement précis de la verrerie
- Angle d’immersion réglable
- Manipulation de l’élévateur manuel à une seule main, adaptée aux opérateurs gauchers et droitiers
- Une tension de dispositif faible (24 V) assure la sécurité de l’utilisateur
- Mécanisme de serrage pour flacon avec fonction de poussée intégrée pour un échange des flacons d’évaporation aisé
- Nécessite peu d’espace
- Compatible avec toute la gamme de verrerie IKA RV10
Spécification
15,5 kg | |
3 L | |
Ambiante jusqu’à 180°C | |
DC | |
50/60 Hz |
100/240 V, tension CC : 24 V | |
de 5 à 300 min.-1 | |
1 500 cm2 | |
510 x 490 x 345 mm |