Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Ryan S3
Description
- Étanche
- La chaussure de sécurité polyvalente : extrêmement sûr& Confortable, 100 % sans métal& étanche.
- Le modèle Ryan a tout ce que vous attendez d’une paire de chaussures de sécurité : robuste et durable, avec tout le confort et la protection pour vos pieds dans toutes les conditions.
- Ces bottes ont une membrane entièrement étanche. Vous n’avez donc pas à vous soucier des pieds humides. Vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre travail.
- Les éléments réfléchissants sur la botte vous assurent une visibilité optimale dans l'obscurité et Gripforce La semelle extérieure vous offre une adhérence maximale.
- L’aspect extrêmement cool du carbone sur le côté supérieur donne aux bottes un aspect sportif.
- Il est disponible en 2 largeurs (D)& XD).
- Industries
- Industrie chimique
- Industrie métallurgique
- Construction& technologie
- Production
- Nature& environnement
- Chaussure de sécurité
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
Specifications
Specifications
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Matériau de revêtement | Membrane antibactérienne Hydro-Tec / DryShield |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 38 |
| Certifications / conformité (Europe) | ISO 20345:2011 |
| Ajustement | Largeur standard |
| Waterproof | Oui |
| EN ISO 20345 | S3 |