Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Ryan S3
Code produit 17592526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17592526 43 1 paire
17552526 39 1 paire
17562526 40 1 paire
17572526 41 1 paire
17582526 42 1 paire
17502536 44 1 paire
17512536 45 1 paire
17522536 46 1 paire
17532536 47 1 paire
17542536 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17592526 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM73556843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    104.95€ / 1 paires
    Économisez 76.05€
    42% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Le modèle Ryan a tout ce que vous attendez d’une paire de chaussures de sécurité : robuste et durable, avec tout le confort et la protection pour vos pieds dans toutes les conditions.
  • Étanche
  • La chaussure de sécurité polyvalente : extrêmement sûr& Confortable, 100 % sans métal& étanche.
  • Le modèle Ryan a tout ce que vous attendez d’une paire de chaussures de sécurité : robuste et durable, avec tout le confort et la protection pour vos pieds dans toutes les conditions.
  • Ces bottes ont une membrane entièrement étanche. Vous n’avez donc pas à vous soucier des pieds humides. Vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre travail.
  • Les éléments réfléchissants sur la botte vous assurent une visibilité optimale dans l'obscurité et Gripforce La semelle extérieure vous offre une adhérence maximale.
  • L’aspect extrêmement cool du carbone sur le côté supérieur donne aux bottes un aspect sportif.
  • Il est disponible en 2 largeurs (D)& XD).
  • Industries
    • Industrie chimique
    • Industrie métallurgique
    • Construction& technologie
    • Production
    • Nature& environnement
  • Chaussure de sécurité
    • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
Spécification
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
Matériau de revêtement Membrane antibactérienne Hydro-Tec / DryShield
Matériau Cuir
Dimensions 43
Certifications / conformité (Europe) ISO 20345:2011
Ajustement Largeur extra-large
Waterproof Oui
EN ISO 20345 S3