Learn More
VACUUBRAND™ Pompe rotative à palettes RZ 2.5
Code produit. 10594322 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Modèle:
RZ 2.5
Type de bouchon:
CEE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10594322
Marque: VACUUBRAND™ 20698029
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéale pour une large gamme d’applications de laboratoire et de traitement nécessitant un niveau de vide limite faible à un débit de gaz moyen. Les pompes rotatives à palettes Vacuubrand™ RZ 2.5 sont des pompes haute performance légères et extrêmement compactes.
Débits élevés même à des niveaux de vide proches du niveau de vide limite
Haute tolérance aux vapeurs d’eau grâce à un lest d’air efficace ; excellent niveau de vide limite même avec lest d’air
Étanche au vide à l’arrêt ; valve anti-retour externe non nécessaire, grande capacité d’huile
Permet des intervalles plus longs entre les changements d’huile, entretien facilité grâce à la conception télescopique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,5 x 10-3 torr (sans ballast à gaz), 7,5 x 10-3 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0,18 Hp
Comprend Prise CEE
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 316 x 125 x 190 mm
Modèle RZ 2.5
Niveau sonore 43 dBA
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 12°C
Débit 1,4/1,7 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 190 mm
Longueur totale (métrique) 316 mm
Largeur totale (métrique) 125 mm
Type de pompe Pompe à palettes
Classification du boîtier 40
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 54°F
Capacité d’huile 0,11 à 0,3 qt
Applications Laboratoire
Type d’huile À bain d’huile
Nbre d’étapes 2
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V