Learn More
VACUUBRAND™ Pompe rotative à palettes RZ 2.5
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Modèle:
RZ 2.5
Type de bouchon:
CEE
Conditionnement:
1 pièce
Description
Débits élevés même à des niveaux de vide proches du niveau de vide limite
Haute tolérance aux vapeurs d’eau grâce à un lest d’air efficace ; excellent niveau de vide limite même avec lest d’air
Étanche au vide à l’arrêt ; valve anti-retour externe non nécessaire, grande capacité d’huile
Permet des intervalles plus longs entre les changements d’huile, entretien facilité grâce à la conception télescopique
Haute tolérance aux vapeurs d’eau grâce à un lest d’air efficace ; excellent niveau de vide limite même avec lest d’air
Étanche au vide à l’arrêt ; valve anti-retour externe non nécessaire, grande capacité d’huile
Permet des intervalles plus longs entre les changements d’huile, entretien facilité grâce à la conception télescopique
Spécification
Spécification
| Vide max. | 1,5 x 10-3 torr (sans ballast à gaz), 7,5 x 10-3 torr (avec ballast à gaz) |
| Puissance (CV) | 0,18 Hp |
| Comprend | Prise CEE |
| Régime moteur | 150 à 1800 tr/min |
| Certifications/Conformité | CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 316 x 125 x 190 mm |
| Modèle | RZ 2.5 |
| Niveau sonore | 43 dBA |
| Type de bouchon | CEE |
| Afficher plus |