Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à palettes RZ 6
Code produit. 10599595 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10599595
Marque: VACUUBRAND™ 20698150
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces pompes rotatives puissantes ont une conception particulièrement compacte et un poids relativement faible pour des pompes de cette capacité.
  • Elles constituent une solution idéale pour un large éventail d’applications de laboratoire et de traitement nécessitant un niveau de vide limite faible à moyen pour augmenter le débit de gaz.
  • Débits élevés même à des niveaux de vide proches du vide limite
  • Haute tolérance à la vapeur d’eau grâce à un ballast à gaz efficace ; très bon vide limite, même avec un ballast à gaz
  • Étanche au vide au niveau de l’arrêt ; la vanne anti-rétroaspiration externe n’est pas nécessaire
  • Grand volume d’huile : intervalles longs entre les changements d’huile
  • Facilité d’entretien grâce à la conception télescopique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,5 x 10-3 torr (sans ballast à gaz), 7,5 x 10-3 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0,3 hp
Comprend Prise CEE, vanne d’isolement VS 16, manuel, filtre de brouillard d’huile, vacuomètre Pirani DCP 3000 +VSP3000
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 370 x 142 x 207 mm
Modèle RZ 6
Niveau sonore 50 dB(A)
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 12°C
Débit 3,4/4 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 205,74 mm
Longueur totale (métrique) 325,12 mm
Largeur totale (métrique) 142,24 mm
Type de pompe Pompe à aube rotative
Classification du boîtier IP40
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 54°F
Capacité d’huile 0,36 à 0,77 qt
Applications Application de processus
Type d’huile À bain d’huile
Nbre d’étapes 2
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V