Learn More
Acide (S)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030076
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15403737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27612.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 85977-52-2 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85977-52-2
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.215
Numéro MDL MFCD07368365
Clé InChI VDLWTJCSPSUGOA-JTQLQIEISA-N
Synonyme s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, 1s-tetralin-1-carboxylic acid, s---1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, pubchem11869, s-1, 2, 3, 4-tetrahydronaphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid
CID PubChem 24820460
Nom IUPAC Acide (1S)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-carboxylique
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Point de fusion 55°C to 57°C
Quantité 250 mg
Rotation optique −12° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 98%