Learn More
(S)-1-(4-chlorophényl)éthylamine, 95+ %, (somme des isomères), 95 % e.e., ACROS Organics™
Code produit. 11925261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11925261
Marque: Thermo Scientific Acros 444110010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4187-56-8
Formule moléculaire C8H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 155.63
Clé InChI PINPOEWMCLFRRB-LURJTMIESA-N
Synonyme s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethanamine, s-4-chloro-alpha-methylbenzylamine, s---1-4-chlorophenyl ethylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, pubchem15221, s-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1s-1-4-chlorophenyl ethylamine, s-1-4-chloro-phenyl ethylamine
CID PubChem 1550852
Nom IUPAC (1S)-1-(4-chlorophényl)éthanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Note relative au nom 95% e.e
Densité 1.1150g/mL
Point d’ébullition 232.0°C
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5410 to 1.5430
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Gravité spécifique 1.115
Formule linéaire ClC6H4CH(CH3)NH2
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble
Poids de la formule 155.63
Pourcentage de pureté 95+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.