Learn More
(S)-(-)-1-(4-méthoxyphényl)éthylamine, ChiPros 99+ %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303007
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11303007 5 g 5g
11392997 1 g 1g
11313007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11303007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16322.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 41851-59-6 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41851-59-6
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.209
Numéro MDL MFCD00671660
Clé InChI JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s---1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxy-phenyl-ethylamine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s--1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-p-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine
CID PubChem 793467
Nom IUPAC (1S)-1-(4-méthoxyphényl)éthanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Point de fusion <-20°C
Densité 1.02
Point d’ébullition 65°C (0.38 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage ee 98 %
Indice de réfraction 1.533
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 3196456
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique −34° (Neat)
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté ≥99%