Learn More
(S)-(-)-1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, 99 %, ee 99 %
Code produit. 11338856
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11338856
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19497.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101385-90-4
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.247
Numéro MDL MFCD00075485
Clé InChI YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
Synonyme s-1-benzylpyrrolidin-3-ol, s-1-benzyl-3-pyrrolidinol, s-1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxy-1-benzylpyrrolidine, s-1-benzyl-pyrrolidin-3-ol, s---1-benzyl-3-pyrrolidinol, s-1-n-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, s-bhp, s-n-benzyl-3-hydroxypyrrolidine
CID PubChem 2733875
Nom IUPAC (3S)-1-benzylpyrrolidin-3-ol
SMILES C1CN(CC1O)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypyrrolidine
Densité 1.07
Point d’ébullition 116°C (0.9 mmHg)
Point d’éclair 148°C (298°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Indice de réfraction 1.548
Quantité 5 g
Beilstein 4982831
Rotation optique −3.7° (c=5 in Methanol)
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 99%