Learn More
(S)-(+)-1-méthoxy-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10726432 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
25mL
5mL
Code produit. 10726432
Marque: Thermo Scientific Acros 331790050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26550-55-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26550-55-0
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD01632588
Clé InChI ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
CID PubChem 6993459
Nom IUPAC (2S)-1-méthoxypropan-2-ol
SMILES CC(COC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -97.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 120.0°C
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4020 to 1.4040
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.92
Conditions de rotation spécifiques +20° (20°C c=10,CHCl3)
Rotation spécifique + 20.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide