Learn More
Chlorhydrate de S-[2-(1-méthyléthoxy)-2-oxoéthyl]-L-cystéine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de S-[2-(1-méthyléthoxy)-2-oxoéthyl]-L-cystéine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| CAS | 2734714-19-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H15 N O4 S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (Z)-[5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzylidene]-1H-inden-3-yl]acetamide, S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s6 |
| SMILES | Cl.CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-iloxietil)sulfanilpropanoico;clorhidrato |
| Afficher plus |