Learn More
(S)-(-)-2,2’-bis(diphénylphosphino)-1,1’-binaphthyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11446716
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11446716 1 g 1g
11456716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11446716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23872.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 76189-56-5 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76189-56-5
Formule moléculaire C44H32P2
Poids moléculaire (g/mol) 622.69
Numéro MDL MFCD00010805
Clé InChI MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
CID PubChem 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Point de fusion 239°C to 241°C
Quantité 1 g
Beilstein 5321444
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1223
Rotation optique −230° (c=0.3 in Toluene)
Nom IUPAC [1-(2-diphénylphosphanylnaphtalén-1-yl)naphtalén-2-yl]-diphénylphosphane
Poids de la formule 622.69
Pourcentage de pureté 97%