Learn More
Anhydride (S)-(-)-2-acétoxysuccinique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11488530
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. 11488530
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044366.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59025-03-5
Formule moléculaire C6H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 158.109
Numéro MDL MFCD00082708
Clé InChI SSWJHSASZZAIAU-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s---2-acetoxysuccinic anhydride, --o-acetyl-l-malic anhydride, s-2-acetoxysuccinic anhydride, 2,5-furandione, 3-acetyloxy dihydro-, 3s, s-acetoxysuccinic anhydride, --o-acetylmalic anhydride, o-acetyl-l-malic anhydride, s-3-acetoxy-dihydro-2,5-furandione, 2,5-dioxotetrahydro-3-furanyl acetate #, s-2,5-dioxotetrahydrofuran-3-yl acetate
CID PubChem 11126528
Nom IUPAC Acétate [(3S)-2,5-dioxooxolan-3-yl]
SMILES CC(=O)OC1CC(=O)OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)- (-)-2-Acetoxysuccinic anhydride
Point de fusion 56°C to 58°C
Quantité 2 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts in water.
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre