Learn More
Acide (S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoïque (5-hydroxytryptophane), Mikromol™
Description
Acide (S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoïque (5-hydroxytryptophane)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxy-L-tryptophan |
| CAS | 9-8-4350 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Hydroxy-L-tryptophan |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H12 N2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | (S)-2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic Acid, N-Acetyltryptophan Imp. D (EP), Tryptophan Imp. D (EP), 5-Hydroxytryptophan, Tryptophan, 5-hydroxy-, L- (8CI), (S)-5-Hydroxytryptophan, 5-Hydroxy-L-tryptophan, 5-Hydroxyl-L-tryptophan, Cincofarm, L-5-HTP, L-5-Hydroxytryptophan, Levothym, Levotinine, Oxitriptan, Oxyfan, Pretonine, Quietim, Serotonyl, Telesol, Tript-Oh, Triptene, N-Acetyltryptophan Impurity D, Tryptophan Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoïque |
| Show More |