Learn More
(S)-2-Aminobutanamide Chlorhydrate, Mikromol™
Code produit 17944466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17944466 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17944466 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1372.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(S)-2-aminobutanamide chlorhydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
CAS 7682-20-4
Noms d’analytes ou de composants (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H10 N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Levetiracetam Related Compound B, Butanamide, 2-amino-, hydrochloride (1:1), (2S)-, Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (S)-, Butyramide, 2-amino-, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutyramide hydrochloride, Levetiracetam Imp. G (EP), Levetiracetam Related Compound B as Hydrochloride, Levetiracetam Impurity G as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@H](N)C(=O)N
Nom IUPAC (2S)-2-aminobutanamide ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 138.6
Quantité 25 mg
Poids de la formule 138,056 g/mol