Learn More
(S)-(+)-2-Aminobutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7045266
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 11392417
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10069.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 513-49-5 | C4H11N | 73.139 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-49-5
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.139
Numéro MDL MFCD00064417
Clé InChI BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s-+-2-aminobutane, s-+-sec-butylamine, 2s-butan-2-amine, 2-butanamine, 2s, s-2-butylamine, s-sec-butylamine, +-2-butylamine, unii-z192xwh21o, 2-butanamine, s
CID PubChem 6713753
Nom IUPAC (2S)-butane-2-amine
SMILES CCC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Aminobutane
Densité 0.722
pH 12.5
Point d’ébullition 63°C
Point d’éclair −19°C (−2°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.393
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2733
Beilstein 1718760
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1544
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Rotation optique +7.5° (Neat)
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-2-Aminobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (S)-sec-Butylamine