Learn More
Acide (S)-2-(boc-amino)butyrique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420509 25 g 25g
15400509 1 g 1g
15410509 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63686.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34306-42-8 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34306-42-8
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Numéro MDL MFCD00037267
Clé InChI PNFVIPIQXAIUAY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme boc-abu-oh, boc-l-2-aminobutyric acid, boc-2-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-l-2-aminobutanoic acid, boc-l-abu-oh, s-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, s-2-boc-amino butyric acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, l-2-boc-amino butyric acid
CID PubChem 2755934
SMILES CCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-(Boc-amino)butyric acid
Quantité 25 g
Beilstein 6801706
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acide butanoïque
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide