Learn More
(S)-2-diphénylphosphino-1-phényléthylamine, 97 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455726
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15455726
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60404.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1103533-85-2 | C20H20NP | 305.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1103533-85-2
Formule moléculaire C20H20NP
Poids moléculaire (g/mol) 305.36
Numéro MDL MFCD17013989
Clé InChI OTNYDYNCOCRMDG-GNLPSFAGNA-N
Synonyme s-2-diphenylphosphino-1-phenylethanamine, s-2-diphenylphosphino-1-phenylethylamine, 2s-2-amino-2-phenylethyl diphenylphosphane, alphachiron 1112421a940, s-beta-aminophenethyl diphenylphosphine, s-2-diphenylphosphanyl-1-phenylethan-1-amine, 1s-2-diphenylphosphanyl-1-phenylethan-1-amine, s-2-diphenylphosphino-1-phenylethylamine,min
CID PubChem 70861903
Nom IUPAC (1S)-2-diphénylphosphanyl-1-phényléthanamine
SMILES N[C@H](CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Diphenylphosphino-1-phenylethylamine
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 305.35
Pourcentage de pureté ≥97%