Learn More
Ester méthylique d’acide 1(S)-2-isobutylsuccinique 95 %, (98 % d’excès énantiomérique), Thermo Scientific™
Code produit 10095321 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10095321 250 mg Flacon en verre 250mg
10324742 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10095321 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 362102500
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 213270-36-1
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Numéro MDL MFCD01091033
Clé InChI AJNNFMRCMKGYHA-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s---2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, 3s-3-methoxycarbonyl-5-methylhexanoic acid, s-2-isobutylsuccinic acid 1-methyl ester, s-2-2-methylpropyl butanedioic acid 1-methyl ester, butanedioic acid,2-2-methylpropyl-, 1-methyl ester, 2s
CID PubChem 2734513
Nom IUPAC Acide hexanoïque (3S)-3-acide méthoxycarbonyl-5-méthylhexanoïque
SMILES CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 95%,(98% ee)
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement