Learn More
(S)-(-)-2-Méthylbutylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
Description
(S)-(-)-2-Methylbutylamine is used as aintermediate in organic synthesis, as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (S)-(-)-2-méthylbutylamine est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique, comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et du dioxyde de carbone.
La (S)-(-)-2-méthylbutylamine est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique, comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et du dioxyde de carbone.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-2-Methylbutylamine |
| Point d’ébullition | 96°C to 97°C |
| Point d’éclair | 3°C (37°F) |
| Quantité | 250 mg |
| Numéro UN | UN2733 |
| Beilstein | 1718807 |
| Rotation optique | −5.9° (Neat) |
| Poids de la formule | 87.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (S)-(-)-2-Methylbutylamine
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.