Learn More
Acide (S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-(diméthylamino)pentanoïque, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-(dimethylamino)pentanoic acid |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 260.33 |
| Pourcentage de pureté | 97% |