Learn More
IKA™ Outil de dispersion S 25 KD 25 F
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Vitesse:
25 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Type d’étanchéité et de roulement : Roulement à billes avec joint en PTFE et joint torique FFKM
- Matériau touchant le produit : AISL 316L, PTFE, FFKM
- Adapté aux solvants : Oui
- Stérilisable : toutes les méthodes (sauf le roulement à billes)
- Adapté aux applications sous vide : Oui
- Température d’utilisation max. : 150°C
- Longueur de l’axe : 194 mm
- Diamètre du stator / rotor : 24 mm / 18 mm
- Écart entre : 0,25 mm
- Profondeur d’émersion recommandée : 40 à 185 mm
- Température d’utilisation recommandée : 100 à 2000 ml
Spécification
Spécification
| Vitesse | 25 000 tr/min |
| Diamètre (métrique) | Rotor : 18 mm, stator : 25 mm |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 194 mm |
| À utiliser avec (équipement) | T 25 digital ; T 25 easy clean digital / control |