Learn More
Branson Ultrasonics™ Désintégrateur de cellules analogiques Sonifier™ modèle S-250A
Click to view available options
Puissance:
200 W
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Volume maximal de 500 ml
- Volume minimum de 1 ml
- Commande analogique
- Sonde pour désintégrateur de 13 mm
- Le lecteur acoustique, qui n’est pas inclus, est un accessoire recommandé.
Spécification
Spécification
| Puissance | 200 W |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Description | Analog control sonicator/cell disruptor |
| Comprend | Sonde pour désintégrateur de 13 mm |
| Poids (métrique) | 8.5 kg |