Learn More
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302739
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11302739
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26743.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 61278-21-5 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol is used as a chiral selector ligand, used subsequently for a nucleophilic substitution with the dimethoxytrityl (DMT)-protected
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(-)-3-amino-1,2-propanediol est utilisé comme ligand de sélecteur chiral, utilisé ultérieurement pour une substitution nucléophile avec le diméthoxytrityl (DMT) protégé
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61278-21-5
Formule moléculaire C3H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 91.11
Numéro MDL MFCD00798260
Clé InChI KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Synonyme s-3-amino-1,2-propanediol, s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propanediol, 2s-3-aminopropane-1,2-diol, s---3-amino-1,2-propandiol, 1,2-propanediol, 3-amino-, 2s, ksc496i7p, s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-2,3-dihydroxypropylamine, 2s-3-amino-1,2-propanediol
CID PubChem 440902
ChEBI CHEBI:1456
Nom IUPAC (2S)-3-aminopropane-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Point de fusion 54°C to 56°C
Densité 1.175
Point d’ébullition 117°C to 119°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.483
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1719122
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −28° (c=4, 5M HCl)
Poids de la formule 91.11
Pourcentage de pureté 98%