Learn More
(S)-3-Amino-3-phénylpropan-1-ol, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10552232 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10552232
Marque: Thermo Scientific Acros 362170010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82769-76-4
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Numéro MDL MFCD01311768
Clé InChI SEQXIQNPMQTBGN-VIFPVBQESA-N
Synonyme s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, s-1-phenyl-3-propanolamine, s-beta-phenylalaninol, s-3-phenyl-beta-alaninol, s-3-amino-3-phenyl-1-propanol, s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, pubchem13854, ksc491q5n
CID PubChem 2734520
Nom IUPAC (3S)-3-amino-3-phénylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore ou blanc
Excès énantiomérique 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 95%,98% ee
Forme physique Liquide visqueux ou solide à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.