Learn More
Acide (S)-3-(Boc-amino)- 5-phénylpentanoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15448737
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15448737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52180.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 218608-84-5
Formule moléculaire C16H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 293.36
Numéro MDL MFCD01076264,MFCD05863635,MFCD01076262
Clé InChI MYWZFJXOLAXENE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoic acid, r-3-boc-amino-5-phenylpentanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoic acid, boc-d-?-nva 5-phenyl-oh, n-boc-3-r-amino-5-phenylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3 r-amino-5-phenylpentanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonylamino-5-phenyl-pentanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-5-phenylpentanoicacid, r-3-boc-amino-5-phenylpentanoic acid hplc, 3r-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-phenylpentanoic acid
CID PubChem 7021558
Nom IUPAC Acide (3R)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-phénylpentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-(Boc-amino)-5-phenylpentanoic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 293.36
Pourcentage de pureté 95%