Learn More
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undécyl-2H-pyran-2-one, Mikromol™
Code produit 17982696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982696 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17982696 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1219.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undécyl-2H-pyran-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
CAS 130676-64-1
Noms d’analytes ou de composants (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H40 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
Nom IUPAC (2S)-5-hexyl-2-undécyl-2,3-dihydropyran-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 336.55
Quantité 25 mg
Poids de la formule 336,3028 g/mol