Learn More
Skytec™ Masque respiratoire préformé en forme de coupelle S-3V
Code produit 30242962 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/Pk.
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30242962 5/Pk. 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30242962 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur MMSS/ALP/S3V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.01€
    32.12€ / 5 pièces
    Économisez 14.89€
    31% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'Alpha S a été spécialement conçue pour assurer un excellent ajustement aux visages plus petits. Le joint facial interne unique contribue à maintenir un ajustement serré et précis autour du menton, ce qui est généralement considéré par les testeurs d'ajustement expérimentés comme le principal point faible des respirateurs jetables de conception standard.
  • Conçue pour résoudre un problème généralisé dans l'industrie : une protection respiratoire haute performance pour les visages plus petits.
  • Joint d'étanchéité interne complet unique
  • Le pont de nez préformé élimine le besoin d'ajustements réguliers.
  • Réglage de la sangle de tête en quatre points
  • Conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) 20
Certifications/Conformité CE, EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Couleur Blanc
Design Type Coupelle/moulé
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Oui
Matériau de la couche de filtration Polipropileno fundido por soplado
Matériau du serre-tête Élstique consentant, ÉIns entre échantillons tissés
Modèle alpha S
Quantité 5/Pk.