Learn More
(S)-4,11-Diéthyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoléine-3,14(4H,12H)-dione (7-éthyl-20(S)-camptothécine), Mikromol™
Code produit 30052086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052086 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052086 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1157.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(S)-4,11-Diéthyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoléine-3,14(4H,12H)-dione (7-éthyl-20(S)-camptothécine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Ethyl-20(S)-camptothecin
CAS 78287-27-1
Noms d’analytes ou de composants 7-Ethyl-20(S)-camptothecin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H20 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4-hydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4-hydroxy-, (S)-, 7-Ethyl-20(S)-camptothecin, 7-Ethylcamptothecin, SN 22, Irinotecan Related Compound E, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity F, Irinotecan Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C22H20N2O4/c1-3-12-13-7-5-6-8-17(13)23-19-14(12)10-24-18(19)9-16-15(20(24)25)11-28-21(26)22(16,27)4-2/h5-9,27H,3-4,10-11H2,1-2H3/t22-/m0/s1
SMILES CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccccc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
Nom IUPAC (4S)-4,11-Diéthyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]inolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
Poids moléculaire (g/mol) 376.41
Quantité 25 mg
Poids de la formule 376,1423 g/mol