Learn More
(S)-4-Éthyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoléine-3,14(4H,12H)-dione ((S)-10-Hydroxycamptothécine), Mikromol™
Code produit 18002570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18002570 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18002570 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1157.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(S)-4-Éthyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoléine-3,14(4H,12H)-dione ((S)-10-Hydroxycamptothécine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-10-Hydroxycamptothecin
CAS 19685-09-7
Noms d’analytes ou de composants (S)-10-Hydroxycamptothecin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H16 N2 O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (S)-, Camptothecine, 10-hydroxy- (8CI), (+)-10-Hydroxycamptothecin, (S)-10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecine, ChEMBL 273862, Hydroxycamptothecin, NSC 107124, (S)-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3'4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, Topotecan related, SKF-S-104961, Irinotecan Related Compound A, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity B, Irinotecan Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5cc(O)ccc5nc34)C2=O
Nom IUPAC (4S)-4-Éthyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
Poids moléculaire (g/mol) 364.35
Quantité 25 mg
Poids de la formule 364,1059 g/mol