Learn More
(S)-4-fluorophénylglycine, 95 %, (98 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10742643 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
Code produit. 10742643
Marque: Thermo Scientific Acros 362050010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19883-57-9
Formule moléculaire C8H8FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.16
Numéro MDL MFCD00213799
Clé InChI JKFYKCYQEWQPTM-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-4-fluorophenylglycine, s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-l-alpha-phenylglycine, l-4-fluorophenylglycine, 4-fluoro-l-phenylglycine, l +-4-fluorophenylglycine, 2s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, s-+-4-fluorophenyl glycine, p-fluorophenyl glycine, 4-fluorophenylglycine
CID PubChem 853015
Nom IUPAC acide(2S)-2-amino-2-(4-fluorophényl)acétique
SMILES [NH3+][C@H](C([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-4-Fluorophenylglycine
Note relative au nom 95%, (98% e.e.)
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Excès énantiomérique 97.5% min. (HPLC)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 169.15
Pourcentage de pureté 95%,(98% ee)
Forme physique Poudre duveteuse