Learn More
S-(4-méthoxybenzyle)-L-cystéine, tech. 80 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15480849
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15480849
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63894.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2544-31-2
Formule moléculaire C11H15NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 241.305
Numéro MDL MFCD00037207
Clé InChI PQPZSPJVMUCVAQ-JTQLQIEISA-N
Synonyme h-cys pmeobzl-oh, h-cys 4-meo-bzl-oh, s-4-methoxybenzyl-l-cysteine, r-2-amino-3-4-methoxybenzyl thio propanoic acid, s-4-methoxybenzyl cysteine, s-p-methoxybenzyl-l-cysteine, r-2-amino-3-4-methoxy-benzylsulfanyl-propionic acid, 2-amino-3-4-methoxybenzyl thio propanoic acid, 2r-2-amino-3-4-methoxyphenyl methyl sulfanyl propanoic acid, ambotzhaa6100
CID PubChem 7009563
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-[(4-méthoxyphényl)méthylsulfanyl]propanoïque
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CSCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau S-(4-Methoxybenzyl)-L-cysteine
Quantité 5 g
Poids de la formule 241.31
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Forme physique Solide