Learn More
(S)-(+)-4-méthyl-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369535
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11369535
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18882.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14898-80-7 | C6H14O | 102.177 g/mol
It is employed in the reaction of 2-methoxyethyl acetals with allylsilanes in the presence of titanium tetrachloride: regioselective carbon-oxygen bond cleavage of the unsymmetrical acetals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la réaction des acétals de 2-méthoxyéthyle avec des allylsilanes en présence de tétrachlorure de titane : clivage régiosélectif de la liaison carbone-oxygène des acétals asymétriques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éloignez les sources d’inflammation. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14898-80-7
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL MFCD03093078
Clé InChI WVYWICLMDOOCFB-LURJTMIESA-N
CID PubChem 6994471
Nom IUPAC (2S)-4-méthylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Densité 0.802
Point d’ébullition 130°C to 131°C
Point d’éclair 41°C (105°F)
Odeur Slightly Sweetish
Indice de réfraction 1.411
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2053
Beilstein 1718991
Synonyme s-+-4-methyl-2-pentanol, 2s-4-methylpentan-2-ol, s-+-4-methylpentan-2-ol, 4-methyl s-2-pentanol, s-4-methyl-pentan-2-ol, 2s-4-methyl-2-pentanol, s-1,3-dimethyl-1-butanol, 2-pentanol,4-methyl-, 2s, 2-pentanol, 4-methyl-, 2s, unii-8u34xjk0r0 component
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Rotation optique +21° (Neat)
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol