Learn More
(S)-α-méthylleucine, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Code produit. 11985371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 11985371
Marque: Thermo Scientific Acros 441261000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-α-Methylleucine
Note relative au nom 98% ee
CAS 105743-53-1
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >237°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 98.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5%
Formule moléculaire C7H15NO2
Numéro MDL MFCD01716279
Quantité 100 mg
Rotation spécifique 35
Synonyme 2-methylleucine, l-leucine, 2-methyl, s-2-amino-2,4-dimethylpentanoic acid, h-alpha-me-leu-oh, h-alpha-me-l-leu-oh, 2s-2-amino-2,4-dimethylpentanoic acid, s-alpha-methylleucine, 2ml, a-methylleucine, ambotzhaa5400
Clé InChI ARSWQPLPYROOBG-JLDDOWRYNA-N
SMILES CC(C)C[C@](C)(N)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-2,4-diméthylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 145.20
CID PubChem 446181
Poids de la formule 145.2
Pourcentage de pureté 98%,98% ee
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (S)-alpha-Methylleucine