Learn More
(S)-Anabasine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325365
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325365 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325365 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10248500AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine)
CAS 494-52-0
Noms d’analytes ou de composants 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine (Anabasine)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H14 N2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nicotine Imp. G (EP), Nicotine USP Related Compound G, Nicotine USP RC G, 3-[(2S)-Piperidin-2-yl]pyridine, Anabasine, Nicotine Related Compound G, Nicotine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
SMILES C1CC[C@H](NC1)c2cccnc2
Nom IUPAC 3-[(2S)-pipéridine-2-yl]pyridine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 162.1157 g/mol