Learn More
S-Benzothiazol-2-yl (2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(méthoxyimino)thioacétate, Mikromol™
Code produit 30052529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052529 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052529 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0251.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
S-benzothiazol-2-yl (2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(méthoxyimino)thioacétate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau S-Benzothiazol-2-yl-(2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetate
CAS 80756-85-0
Noms d’analytes ou de composants S-Benzothiazol-2-yl-(2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H10 N4 O2 S3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme S-2-Benzothiazolyl-2-amino-α-(methoxyimino)-4-thiazolethiolacetate, 4-Thiazoleethanethioic acid, 2-amino-α-(methoxyimino)-, S-2-benzothiazolyl ester, (αZ)-, 4-Thiazoleethanethioic acid, 2-amino-α-(methoxyimino)-, S-2-benzothiazolyl ester, (Z)-, (Z)-2-[Methoxyimino]-2-(2-aminothiazol-4-yl)acetic acid S-2-benzothiazole ester, (αZ)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleethanethioic acid S-2-benzothiazolyl ester, 2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleethanethioic acid S-2-benzothiazolyl ester, S-(Benzothiazol-2-yl) (Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetate, S-(Benzothiazol-2-yl) (Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)thioacetate, S-(Benzothiazol-2-yl) 2-amino-α-(methoxyimino)thiazole-4-thioacetate, S-1,3-Benzothiazol-2-yl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)ethanethioate, S-Benzothiazol-2-yl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(syn-methoxyimino)thioacetate, (Z)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleethanethioic Acid S-2-Benzothiazolyl Ester, USP Ceftriaxone Benzothiazolyl Oxime, Ceftriaxone Sodium Impurity D, Ceftriaxone Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C13H10N4O2S3/c1-19-17-10(8-6-20-12(14)15-8)11(18)22-13-16-7-4-2-3-5-9(7)21-13/h2-6H,1H3,(H2,14,15)/b17-10-
SMILES CO\N=C(/C(=O)Sc1nc2ccccc2s1)\c3csc(N)n3
Nom IUPAC S-(1,3-benzotiazol-2-il) (2Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-metoxiimino-etanetioato
Poids moléculaire (g/mol) 350.44
Quantité 25 mg
Poids de la formule 349,9966 g/mol