Learn More
S-benzyl-L-cystéine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322567
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11322567
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11666.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3054-01-1
Numéro MDL MFCD00002613
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Benzyl-L-cysteine
Point de fusion ∽214°C (decomposition)
Formule moléculaire C10H13NO2S
Beilstein 1879358
Synonyme s-benzyl-l-cysteine, benzylcysteine, h-cys bzl-oh, s-benzylcysteine, poly-s-benzylcysteine, r-2-amino-3-benzylthio propanoic acid, cysteine, s-phenylmethyl, chembl63130, unii-9vre13m548, 3-benzylthioalanine
Clé InChI GHBAYRBVXCRIHT-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CSCC(C(=O)O)N
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-benzylsulfanylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 211.28
Quantité 5 g
CID PubChem 193613
ChEBI CHEBI:41085
Poids de la formule 211.28
Rotation optique +28° (c=1.5 in 1N NaOH)
Pourcentage de pureté 99%