Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaune à une porte S-CLASSIC-90 avec système de blocage des portes
Code produit. 15742217 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
2 tiroirs en tôle d’acier de 25 kg/5 L
2 étagères en tôle d’acier de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 22 litres
4 tiroirs en tôle d’acier de 25 kg/5 L
4 tiroirs à charnière droite en tôle d’acier de 25 kg/5 L
Capacité de charge:
2 tiroirs 25 kg/5 L chacune, charge max. : 600 kg
2 étagères : 75 kg chacune, insert : 75 kg, bac : 22 L, charge max. : 600 kg
4 tiroirs 25 kg/5 L chacune, charge max. : 600 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15742217
Marque: Asecos™ 3023000234392
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Armoires de stockage de sécurité pour le stockage illimité de matières dangereuses inflammables dans les zones de travail conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510.
  • La première armoire de stockage de sécurité d’Aseco conforme à la norme EN
  • Des décennies de développement et d’optimisation garantissent la haute technicité de la S-CLASSIC-90
  • Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
  • Se destine à une multitude de champs d’application grâce à divers équipements intérieurs
  • Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
  • Le système de blocage des portes en option permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
  • Porte verrouillable avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
  • Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols irréguliers jusqu’à 10 mm
  • Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Construction robuste et durable : porte à charnière triple, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
Certifications/Conformité EN 14470-1, TRGS 510
Configuration 4 tiroirs à charnière droite en tôle d’acier de 25 kg/5 L
Dimensions (P x L x H) 616 x 596 x 1968 mm
Modèle de porte Triple charnière
À utiliser avec (application) Stockage de matières inflammables et dangereuses
Comprend Système de blocage des portes à charnière droite
Capacité de charge 4 tiroirs 25 kg/5 L chacune, charge max. : 600 kg
Nbre de portes 1
Revêtement de surface Revêtement en poudre
Poids (métrique) 291 kg
Couleur Jaune
Matériau Acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité