Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaune à une porte S-CLASSIC-90 avec système de blocage des portes
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
2 tiroirs en tôle d’acier de 25 kg/5 L
2 étagères en tôle d’acier de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 22 litres
4 tiroirs en tôle d’acier de 25 kg/5 L
4 tiroirs à charnière droite en tôle d’acier de 25 kg/5 L
Capacité de charge:
2 tiroirs 25 kg/5 L chacune, charge max. : 600 kg
2 étagères : 75 kg chacune, insert : 75 kg, bac : 22 L, charge max. : 600 kg
4 tiroirs 25 kg/5 L chacune, charge max. : 600 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La première armoire de stockage de sécurité d’Aseco conforme à la norme EN
- Des décennies de développement et d’optimisation garantissent la haute technicité de la S-CLASSIC-90
- Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
- Se destine à une multitude de champs d’application grâce à divers équipements intérieurs
- Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
- Le système de blocage des portes en option permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
- Porte verrouillable avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols irréguliers jusqu’à 10 mm
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Résistance au feu de 90 minutes
- Construction robuste et durable : porte à charnière triple, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Conformément aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Configuration | 4 tiroirs à charnière droite en tôle d’acier de 25 kg/5 L |
| Dimensions (P x L x H) | 616 x 596 x 1968 mm |
| Modèle de porte | Triple charnière |
| À utiliser avec (application) | Stockage de matières inflammables et dangereuses |
| Comprend | Système de blocage des portes à charnière droite |
| Capacité de charge | 4 tiroirs 25 kg/5 L chacune, charge max. : 600 kg |
| Nbre de portes | 1 |
| Revêtement de surface | Revêtement en poudre |
| Poids (métrique) | 291 kg |
| Afficher plus |