Learn More
S-Curve™ Distributeur de bonnets bouffants BD-700
Code produit 16450905
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PETG
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16450905 PETG 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16450905 Fournisseur S-Curve™ Code fournisseur 19162568
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour la distribution en vrac dans les salles blanches et les laboratoires
  • En acrylique transparent de 1/8 po d’épaisseur (0,3 cm)
  • Charnière pleine longueur pour une durabilité optimale
  • Bords traités à la flamme pour plus de finesse
  • Très grande ouverture rectangulaire pour un accès facile
  • Montage autonome ou mural
Spécification
Type de produit Distributeur de bonnets bouffants
Couleur Transparent
Profondeur (impériale) 6 po
Profondeur (métrique) 15,2cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 15,24 x 30,4 x 30,4 cm (6 x 12 x 12 po)
Largeur (impériale) 12 po
Largeur (métrique) 30,4cm
Hauteur (impériale) 12 po
Hauteur (métrique) 30,4cm
Matériau PETG
Mounting Montage mural ou autonome
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Bords Bords traités à la flamme
À utiliser avec (application) Pour la distribution de bonnets pour salle blanche
À utiliser avec (équipement) Pour la distribution de bonnets pour salle blanche