Learn More
S-Curve™ Distributeur de gants en PETG à trois compartiments
Code produit 16400915
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
12 x 21 x 16 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) intérieures Conditionnement
16400915 12 x 21 x 16 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16400915 Fournisseur S-Curve™ Code fournisseur 19999454
Expédition estimée: 07-01-2027
Spécialement conçue pour des gants stériles ou conditionnés, avec trois compartiments individuels qui distribuent les gants selon le principe du premier entré, premier sorti.
  • Spécialement conçue pour les gants stériles ou conditionnés en paires
  • Les gants sont distribués selon le principe du “premier entré, premier sorti”
  • Couvercle incliné unique avec charnière sur toute la longueur pour maintenir le débit HEPA
  • Peut être installée sur un mur avec des supports de montage robustes (inclus)
  • Bords traités à la flamme pour une finition lisse
Spécification
Type de produit Distributeur de gants
Couleur Noir
Dimensions (P x l x H) intérieures 12 x 21 x 16 po
Capacité Paire de gants stériles emballés
Matériau PETG
Mounting Trou de serrure
No. of Compartments 3
Product Style Chargement par le haut
Comprend Support de montage mural robuste
Épaisseur (impériale) 0,25 po