Learn More
S-Curve™ Distributeur de gants à deux compartiments
Code produit 16480905
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PETG
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16480905 PETG 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16480905 Fournisseur S-Curve™ Code fournisseur 19999451
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécialement conçue pour des gants stériles ou conditionnés, avec deux compartiments individuels qui distribuent les gants selon le principe du premier entré, premier sorti.
  • Spécialement conçue pour les gants stériles ou conditionnés en paires
  • Les gants sont distribués selon le principe du “premier entré, premier sorti”
  • Couvercle incliné unique avec charnière sur toute la longueur pour maintenir le débit HEPA
  • Peut être installée sur un mur avec des supports de montage robustes (inclus)
  • Bords traités à la flamme pour une finition lisse
Spécification
Type de produit Distributeur de gants
Couleur Noir
Dimensions (P x l x H) intérieures 12 x 14 x 16 po
Capacité Paire de gants stériles emballés
Matériau PETG
Mounting Trou de serrure
No. of Compartments 2
Product Style Chargement par le haut
Comprend Support de montage mural robuste
Épaisseur (impériale) 0,25 po