Learn More
(S)-(-)-Glycidol, 97 %, (98 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10103444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10103444
Marque: Thermo Scientific Acros 411000050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60456-23-7 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60456-23-7
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00074874
Clé InChI CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Synonyme s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
CID PubChem 6973630
ChEBI CHEBI:38690
Nom IUPAC [(2 S)-oxiran-2-yl]méthanol
SMILES C1C(O1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Glycidol
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -54°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1160g/mL
Point d’ébullition 160°C to 161°C
Point d’éclair 66°C
Excès énantiomérique 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.116
Rotation spécifique −12° to −18° (20°C, 589nm) (neat)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 97%,(98% ee)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-Glycidol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.